Merck
472804
S-Methyl-L-thiocitrullin, Dihydrochlorid
A cell-permeable inhibitor of nitric oxide synthase that exhibits about 17-fold greater selectivity for rat neuronal nitric oxide synthase (IC50 = 300 nM) compared to the endothelial enzyme (IC50 = 5.4 µM).
Synonym(e):
S-Methyl-L-thiocitrullin, Dihydrochlorid, Nδ-(S-Methyl)isothioureido-L-ornithin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 MG
€ 181,00
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N3O2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
S(C)\C(=N/CCC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])\N
InChI
1S/C7H15N3O2S/c1-13-7(9)10-4-2-3-5(8)6(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H2,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
NGVMVBQRKZPFLB-YFKPBYRVSA-N
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
Quality Level
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
400600311204200274
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
General description
Ein zellpermeabler Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthase, der eine etwa 17-fach höhere Selektivität für die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase der Ratte (IC50 = 300 nM) im Vergleich zu dem endothelialen Enzym (IC50 = 5,4 µ;M) aufweist.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase der Ratte
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 300 nM für die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase der Ratte
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Krishnaswamy, N., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 11103.
Furfine, E.S., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 26677.
Narayanan, K., and Griffith, O.W. 1994. J. Med. Chem.37, 885.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Marquina et al.
The British journal of dermatology, 159(1), 68-76 (2008-05-15)
Pemphigus vulgaris (PV) is a blistering autoimmune disease characterized by IgG autoantibodies against desmoglein 3. Nitric oxide synthases (NOS) may contribute to the increase of inflammation in tissues by the generation of nitrotyrosine residues (NTR). To investigate whether the production
Verwandter Inhalt
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."