Fortfahren mit
516726
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol, 25:24:1 (v/v), molekularbiologische Qualität
A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications.
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol, 25:24:1 (v/v), Molecular Biology Grade
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Mischung organischer Lösungsmittel für DNA/RNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12190000
Assay:
≥99% phenol basis (titration), >99% chloroform basis (HPLC)
Grade:
Molecular Biology
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Level
assay
≥99% phenol basis (titration), >99% chloroform basis (HPLC)
form
liquid (Two-layer)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein 25:24:1 (v/v)-Gemisch aus Phenol, Chloroform und Isoamylalkohol mit einem pH-Wert von 6,7. Geeignet für DNA- und RNA-Anwendungen. Vor der Äquilibrierung mit dem TRIS-basierten Äquilibrierungspuffer (pH ~ 6,7) ist das Gemisch ideal geeignet für die Extraktion von Proteinen und Lipiden zur RNA-Aufreinigung. Nach der Äquilibrierung mit dem TRIS-basierten Äquilibrierungspuffer (pH ~ 8,0) ist es ideal geeignet für die Extraktion von Proteinen und Lipiden zur DNA-Aufreinigung. Absorption: ≤;0,2 bei 300 nm und ≤; 0,1 bei 405 mm und 510 nm. Volumen 400 ml. Geliefert mit 26 ml TRIS-basiertem Äquilibrierungspuffer.
Preparation Note
Nach der Äquilibrierung im Kühlschrank aufbewahren (4 °;C).
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2566625668444203
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
assay
≥99% phenol basis (titration), >99% chloroform basis (HPLC)
assay
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
assay
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
assay
≥99% (GC)
form
liquid (Two-layer)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
color
colorless
color
-
color
-
color
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
wgk
WGK 3
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuyan You et al.
PloS one, 14(9), e0222292-e0222292 (2019-09-26)
The giant panda (Ailuropoda melanoleuca) is a native species to China. They are rare and endangered and are regarded as the 'national treasure' and 'living fossil' in China. For the time being, there are only about 2500 giant pandas in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
516726-1SET07790788050993
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Oman
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    excellent presentation for each products but the back order items not assure
    Helpful?