Fortfahren mit
5120-OP
Guanidinisothiocyanat
OmniPur® Grade, >=99.0%, Protein denaturant
Synonym(e):
OmniPur® Guanidin-Isothiocyanat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Denaturierungsmittel für Proteine zur Inaktivierung von RNasen während der Isolation von RNA aus Zelllysaten. Molekularbiologische Qualität.
Spezifikationen:
A (280 nm, 70 %, Wasser): ≤;0,8 AU
Gehalt: ≥;99,0 %
DNase: nicht nachweisbar
Schmelzpunkt: 118–121 °;C
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Löslichkeit (70 %, Wasser): entspricht
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Application
  • Collection and transportation of SARS-CoV-2 and influenza A virus diagnostic samples: Optimizing the usage of guanidine-based chaotropic salts for enhanced biosafety and viral genome preservation: Diese Studie betont die entscheidende Rolle von Guanidinisothiocyanat bei der Erhaltung viraler Genome während der Sammlung und dem Transport diagnostischer Proben und verbessert dadurch die Biosicherheitsprotokolle in molekularbiologischen Anwendungen (Komu JG et al., 2024).
  • How to better select SARS-CoV-2 preservation solution of virus nucleic acid testing: Konzentriert sich auf die Optimierung der viralen RNA-Konservierung mithilfe von Lösungen, die Guanidinisothiocyanat enthalten, und trägt so zu einer genaueren Diagnostik in der Virologie bei (Duan X et al., 2023).
  • Visual Detection of Chicken Adulteration Based on a Lateral Flow Strip-PCR Strategy: Demonstriert die Anwendung von Guanidinisothiocyanat bei der Entwicklung von Schnelldiagnosetools für die Lebensmittelsicherheit, die den Nachweis von Verfälschungsmitteln in Hühnerprodukten verbessern (Xu H et al., 2022).
  • Using discrete event simulation to optimize nucleic acid testing process for coronavirus disease 2019 (COVID-19): Beschreibt, wie Guanidinisothiocyanat die Effizienz von COVID-19-Tests steigert und so zu einer schnelleren Diagnose und einem besseren Pandemiemanagement beiträgt (Guan W et al., 2022).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
368975G9277RDD029
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
solid
form
powder or crystals
form
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
storage condition
-
color
white
color
white
color
colorless to white,
color
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c