Merck
368975
Guanidinthiocyanat
Powerful protein denaturant. Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm):0.30.
Synonym(e):
Guanidinthiocyanat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH5N3 · CHNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - XL1225000
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 25%, ethanol: 5%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Extinktion (1,7 M, H2O, 280 nm): <;0,30.
Starkes Proteindenaturierungsmittel, das weit verbreitet für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet wird (Extinktion: <;0,30 bei 280 nm, 1,7 M, H2O.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidinthiocyanat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
368975-500GM07790788049638
368975-100GM04055977192209