Fortfahren mit
G9277
Guanidinthiocyanat
Molecular Biology, ≥99%
Synonym(e):
Guanidin-rhodanid, Guanidiniumthiocyanat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 418,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-812-1
Beilstein/REAXYS Number:
3563461
MDL number:
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
assay
≥99%
form
powder or crystals
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
technique(s)
RNA extraction: suitable
color
colorless to white,
mp
120-122 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
1.29 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
cation traces
Ba: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, Na: ≤0.5%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanidinthiocyanat oder Guanidiniumrhodanid ist eine vielseitig einsetzbare chemische Verbindung, die in der Molekularbiologie und biochemischen Forschung weithin Einsatz findet. Als chaotroper Wirkstoff durchbricht es Zell- und Organellenmembranen und erleichtert so die Zelllyse und die Organellenisolierung. Es dient insbesondere als potentes Denaturierungsmittel für Proteine und übersteigt die Fähigkeit von Guanidinhydrochlorid bei der Auffaltung von Proteinen. Diese Eigenschaft ist nützlich zur Aufreinigung von Nukleinsäuren aus Rohzelllysaten, wobei Nukleinsäuren wirksam von denaturierten Proteinen getrennt werden.
Bei der Nukleinsäure-Aufreinigung ist Guanidinthiocyanat wirksam zur Inaktivierung von DNasen und RNasen, der Verhinderung des Nukleinsäureabbaus und zu Sicherstellung ergiebiger Ausbeuten. Aufgrund seiner doppelten denaturierenden und enzymhemmenden Eigenschaften ist es für DNA- und RNA-Studien von entscheidender Bedeutung. Über die Isolierung von Nukleinsäuren hinaus wird Guanidinthiocyanat für die Zelllyse und die Inaktivierung von Viruspartikeln im Rahmen von RNA- und DNA-Extraktionen verwendet. Es durchbricht nicht nur die Membranen, sondern denaturiert auch RNase- und DNase-Enzyme, wodurch extrahierte Nukleinsäuren vor dem enzymatischen Abbau geschützt werden. Die Vielseitigkeit von Guanidinthiocyanat erstreckt sich auch auf molekularbiologische Verfahren wie PCR, Northern Blot und Southern Blot. Es dient bei diesen Verfahren als essentielles Reagenz und trägt zur erfolgreichen Analyse und Amplifikation von Nukleinsäuren bei.
Application
Guanidinthiocyanat wurde verwendet:
  • zur Lyse einer kolorektalen Adenokarzinom-Zelllinie vor der RNA-Isolierung
  • als PCR-Hemmer im mitochondrialen DNA (mtDNA) qPCR-Triplexassay
  • zur DNA-Extraktion aus Liquor
Chaotropisches Reagens und starker Denaturant; löst Zellen auf
Biochem/physiol Actions
Guanidinthiocyanat ist ein Denaturierungsmittel und wird häufig bei der RNA-Isolierung eingesetzt. Es wird als Aufbewahrungspuffer für Vollblutproben verwendet. Guanidinthiocyanat inaktiviert Nukleasen und eignet sich ideal zum Lagern und Einfrieren von Fäkalproben für DNA-Studien. Bei der RNA-Extraktion wird es zusammen mit Phenol−Chloroform verwendet.
Features and Benefits
  • Sehr vielseitig einsetzbares Tensid für Ihre Zellbiologie und biochemische Forschung
  • Geeignet für die RNA-Extraktion in empfindlichen molekularbiologischen Anwendungen
  • Frei von DNase und RNase
  • Bestätigte geringe Schwermetallkontamination, geeignet für verschiedene Anwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD02950983368975
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99% (titration)
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder or crystals
form
-
form
liquid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidinthiocyanat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf