Fortfahren mit
5.08408
Batimastat
InSolution, ≥97%, 25 mM in DMSO
Synonym(e):
InSolution Batimastat, (4-N-Hydroxyamino)-2 R-isobutyl-3 S-(thienylthiomethyl)succinyl)-L-phenylalanine-N-methylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)SC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Physical form
A 25 mM (2 mg/168 µL) sterile-filtered solution of Batimastat (Cat. No. 196440) in DMSO.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
196440930598PHR3741
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
-
form
liquid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
508408000104055977261929