Fortfahren mit
930598
VH032-OH
≥95%
Synonym(e):
(2S,4R)-1-((S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-[2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]pyrrolidine-2-carboxamide, L-Prolinamide, N-acetyl-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[2-hydroxy-4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.60
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
VH032
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
Application
VH032-OH is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Legal Information
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
929352930512930636
description
≥95%
description
-
description
≥95.0%
description
≥95%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
functional group
hydroxyl
functional group
disulfide
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)