Fortfahren mit
5.00862
Vitamin E
water-miscible 1 ml = 500 mg all-rac-α-tocopheryl acetate for oral use, EMPROVE® ESSENTIAL, USP
Synonym(e):
(±)-α-Tocopherol, Vitamin E, DL-α-Tocopherol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.640,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.71
UNSPSC Code:
12352401
Beilstein/REAXYS Number:
94012
MDL number:
€ 188,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
USP
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.), 1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Vitamin E schützt die Zellen vor freien Radikalen. Es wird in Haut- und Haarpflegeprodukten sowie in Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. Mit Wasser mischbares Vitamin E, 1 mL = 500 mg DL-α-Tocopherylacetat für den oralen Gebrauch; Emprove® Essential ist für pharmazeutische Anwendungen geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.008595.00949BP882
Vitamin E water-miscible 1 ml = 500 mg all-rac-α-tocopheryl acetate for oral use, EMPROVE® ESSENTIAL, USP
SAFC
5.00862
Vitamin E
Vitamin E dry powder, (50 g all-rac-a-tocopheryl acetate in 100 g subst), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
5.00859
Vitamin E
α-Tocopherol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP882
α-Tocopherol
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
liquid
form
dry powder, solid
form
viscous liquid
form
solid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.), 1.01 g/cm3 at 20 °C
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamin E
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
500862100004022536257075
500862902504022536257082