Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 495,00 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.360,00 |
Über diesen Artikel
€ 495,00
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
dry powder, solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency BP, Ph. Eur. | agency USP | agency BP, Ph. Eur., USP |
| form dry powder, solid | form dry powder, solid | form liquid | form viscous liquid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| density 0.950 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.950 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.950 g/mL at 20 °C (lit.), 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 0.95 g/cm3 at 20 °C |
| pH 7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH 6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamin E
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5008592500 | 04022536257037 |
| 5008599029 | 04022536938844 |