Fortfahren mit
5.00949
all-rac-α-Tocopherol
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 307
Synonym(e):
all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E, Vitamin E-alkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.120,00
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.71
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E307
EC Index Number:
233-466-0
MDL number:
€ 1.120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
2.5-3.5 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)O)C)C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
all-rac-α-Tocopherol (Vitamin E) schützt die Zellen vor freien Radikalen. Vitamin E wird in Haut- und Haarpflegeprodukten sowie in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. all-rac-α-Tocopherol Emprove® Essential eignet sich für pharmazeutische Anwendungen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1550000PHR10311667600
&#945;-Tocopherol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1550000
α-Tocopherol
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
EP
agency
traceable to Ph. Eur. T1550000, traceable to USP 1667600
agency
-
form
viscous liquid
form
solid
form
-
form
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.