Fortfahren mit
4995
Ouabain octahydrate
≥95% (HPLC), solid, Na⁺,K⁺-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Ouabain-Octahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H44O12 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
728.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ouabain-Octahydrat, Inhibits Na+,K+-ATPase.
Quality Level
description
RTECS - RN3850000
Merck USA index - 14 6901
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
hot water: 10 mg/mL, room-temperature water: insoluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2C3(C(C4[C@H]([C@@H](C3)O)C5([C@@H](C[C@@H](CC5(CC4)O)OC6OC(C(C(C6O)O)O)C)O)CO)(CC2)O)C.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13?,15-,16+,17?,18+,19+,21+,22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
TYBARJRCFHUHSN-HMNHGHQSSA-N
General description
Hemmt Na+-K+-ATPase. Zeigt kardiotone Eigenschaften. Verstärkt bevorzugt die Strahlentoxizität in Tumorzellen und induziert die Apoptose durch Verlängern der strahlungsinduzierten G2-Verzögerung.
Hemmt von Na+ und K+ abhängige ATPasen. Weist kardiotone Eigenschaften auf.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Na+-K+-ATPase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 2 Wochen und bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 2 Monate stabil.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Verheye-Dua, F.A., and Bohm, L. 2000. Strahlenther Onkol. 176, 186.
Hasenauer, J., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3289.
Rakowski, F.F. 1993. J. Gen. Physiol.101, 117.
Mahaney, J.E., and Grisham, C.M. 1992. Biochemistry31, 2025.
Xu, Z.J., et al. 1992. J. Physiol.456, 405.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539644O3125567731
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ouabain-Octahydrat
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yao Yuan et al.
Neural regeneration research, 20(1), 265-276 (2024-05-20)
JOURNAL/nrgr/04.03/01300535-202501000-00034/figure1/v/2024-05-14T021156Z/r/image-tiff Certain amino acids changes in the human Na+/K+-ATPase pump, ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 1 (ATP1A1), cause Charcot-Marie-Tooth disease type 2 (CMT2) disease and refractory seizures. To develop in vivo models to study the role of Na+/K+-ATPase in these
Peter C Raffalt et al.
Computers in biology and medicine, 122, 103786-103786 (2020-06-02)
The calculation of the largest Lyapunov exponent (LyE) requires the reconstruction of the time series in an N-dimensional state space. For this, the time delay (Tau) and embedding dimension (EmD) are estimated using the Average Mutual Information and False Nearest
Global Trade Item Number
SKUGTIN
4995-1GM04055977199253