Merck
O3125
Sigma-Aldrich
Ouabain Octahydrat
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
1β,3β,5β,11α,14,19-Hexahydroxycard-20(22)-enolid 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranosid), Acocantherin, G-Strophanthin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H44O12 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
728.77
Beilstein:
101712
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
plant seeds (Strophantus gratus)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D −31 to −32.5° in H2O(lit.)
Verunreinigungen
~8 mol/mol water
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
260 °C
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL (cold)
ethanol: 10 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (hot)
ε (Extinktionskoeffizient)
15.5 at 220 nm in H2O at 1 mM
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
InChIKey
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Angaben zum Gen
human ... ATIC(471)
rat ... Atp1b1(25650)
Allgemeine Beschreibung
Ouabain ist ein Steroidhormon, das in Säugetieren natürlich vorkommt.
Anwendung
Ouabain-Oktahydrat wird verwendet:
  • zur Bestimmung der Wirkung von Salz und Ammoniak in der äußeren Umgebung auf die Aktivitätsrate von Na+ /K+ in Silber- oder Goldbarsch
  • im basolateralen Kompartiment, um den maximalen Basislinien-Kurzschlussstrom in fötalen distalen Lungenepithelzellen (FDLE-Zellen) der Ratte zu induzieren
  • als Na+/K+ ATPase-Inhibitor zur Untersuchung der Beziehung zwischen Blisterbildung und der Adenosintriphosphat (ATP)-abhängigen Aufrechterhaltung der Homöostase der Plasmamembran
Biochem./physiol. Wirkung
Herzglykosid, hemmt die Na(+)/K(+)-ATPase, reguliert die Transskription der MDR- (Erhöhung, Pgp) und MRP-Gene (Erhöhung MRP1 und Reduzierung CFTR, Cystic Fibrosis Transport Receptor oder cAMP-aktivierte Chloridkanäle), verändert zudem die Lokalisation von MRP1. Eine Resistenz gegen Ouabain ist mit dem Auftreten von Na⁺/K⁺-ATPase-Isoformen mit geringer Bindungsaffinität assoziiert.
Ouabain hat seine spezifische Bindungsstelle auf integralen Proteinen der Plasmamembran. Herzkrankheiten werden mit Hilfe von Ouabain-Derivaten behandelt. Bei Menschen wird eine erhöhte Ouabain-Produktion bei körperlicher Betätigung beobachtet. Ungewöhnlich hohe Ouabainspiegel werden bei der kongestiven Herzinsuffizienz und der Hypertonie angezeigt. Die Ouabain-Signalisierung hat einen Einfluss auf die intrazellulären Calcium-Spiegel, wodurch der Nuklearfaktor κB (NFκB) aktiviert wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME Tox-Forschung. Klicken Sie hier, um mehr über ausgesuchte ADME Tox-Produkte zu erfahren. Erfahren Sie mehr über bioaktive niedermolekulare Verbindungen für andere Forschungsbereiche auf sigma.com/discover-bsm.
Vorsicht
Wässrige Lösungen können autoklaviert werden.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Male sex is associated with a reduced alveolar epithelial sodium transport
Kaltofen T, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0136178-e0136178 (2015)
M Juhaszova et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(5), 1800-1805 (1997-03-04)
Three isoforms (alpha1, alpha2, and alpha3) of the catalytic (alpha) subunit of the plasma membrane (PM) Na+ pump have been identified in the tissues of birds and mammals. These isoforms differ in their affinities for ions and for the Na+
Maria A Lim et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 818-818 (2017-12-01)
Despite a broad spectrum of anti-arthritic drugs currently on the market, there is a constant demand to develop improved therapeutic agents. Efficient compound screening and rapid evaluation of treatment efficacy in animal models of rheumatoid arthritis (RA) can accelerate the
Depletion of the central metabolite NAD leads to oncosis mediated cell death
Del Nagro CX, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M114 (2014)
A fresh facet for ouabain action
Scheiner BG and Schoner W
Nature Medicine, 7(12), 1288-1288 (2001)
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox