Fortfahren mit
539644
UCN-01
A cell-permeable Staurosporine derived anticancer agent that reversibly and ATP-competitively inhibits several protein kinases.
Synonym(e):
UCN-01, 7-Hydroxystaurosporin, Staurosporin, 7β-Hydroxy, Streptomyces sp., Chk1-Inhibitor VI, Chk2-Inhibitor V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H26N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan, white to beige
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)[C@H](NC7=O)O)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)NC)OC)C
InChI
1S/C28H26N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,27,29,34H,12H2,1-3H3,(H,30,33)/t15-,18-,25-,27-,28+/m1/s1
InChI key
PBCZSGKMGDDXIJ-HQCWYSJUSA-N
General description
Ein zellpermeabler, aus Staurosporin (Best.-Nr. <;A href="/catalog/product/mm/569397">;569397<;/A>;) gewonnener Antikrebswirkstoff, der reversibel und um ATP konkurrierend ist und mehrere Proteinkinasen hemmt (IC50 = 29 nM, 34 nM, 30 nM, 590 nM und 530 nM für PKCα;, PKCβ;, PKCγ;, PKCδ; und PKCε;; IC50 = 7 nM, 27 nM, 50 nM, 50 nM, 150 nM und 1,04 M für Chk1, Cdc25C-assoziierte Proteinkinase 1, Cdk1, PAK4, Cdk5/p25 und Chk2; IC50 = 33 nM, 50 nM, 95 nM, 500 nM, 500 nM und 1,0 M für PDK1, lck, MAPKAP-Kinase-2, Akt, GSK-3β; und PKA). Höhere Konzentrationen (>;15 M) wirken sich auf die Aktivität von Src, PIM-1, CKII, DNA-PK, ErK1, ILK-1 und MAPKK1) aus. Laut Berichten wird auch die Expression der Thymidylat-Synthase unterdrückt, die Apoptase mit Caspase-Aktivierung wird induziert und Tumorzellen werden an eine Reihe DNA-schädigender Wirkstoffe sensitivisiert.
Biochem/physiol Actions
IC50 = 29 nM, 34 nM, 30 nM, 590 nM, 530 nM, 7 nM, 27 nM, 50 nM, 50 nM, 150 nM, 1,04 µ;M, 33 nM, 50 nM, 95 nM, 500 nM, 500 nM und 1,0 µ;M gegen Primärziele in der angegebenen Reihenfolge
Primärziel
PKCα;, PKCβ;, PKCγ;, PKCδ; PKCε;, Chk1, Cdc25C-assoziierte Proteinkinase 1, Cdk1, PAK4, Cdk5/p25 und Chk2, PDK1, lck, MAPKAP-Kinase-2, Akt, GSK-3β; und PKA
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Reinhardt, H.C., et al. 2007. Cancer Cell11, 175.
Jiang, X., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1221.
Sato, S., et al. 2002. Oncogene21, 1727.
Patel, V., et al. 2002. Clin. Cancer Res.8, 3549.
Leclerc, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 251.
Busby, E.C., et al. 2000. Cancer Res.60, 2108.
Hsueh, C.T., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 2201.
Akiyama, T., et al. 1997. Cancer Res.57, 1495.
Seynaeve, C.M., et al. 1994. Mol. Pharmacol.45, 1207.
Takahashi, I., et al. 1987, J. Antibiot.40, 1782.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
569397569396567731
description
A cell-permeable Staurosporine derived anticancer agent that reversibly and ATP-competitively inhibits several protein kinases.
description
Staurosporine, CAS 62996-74-, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of protein kinases (IC50 = 7, 20, 1.3, 0.7, & 8.5 nM for PKA, CAMK, MLCK, PKC, & PKG, respectively).
description
InSolution, ≥97%, 1 mM solution, protein kinase inhibitor
description
The Sphingosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 1177741-83-1, controls the biological activity of Sphingosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under UCN-01
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)