Fortfahren mit
492002
NOX1-Inhibitor, ML171
The NOX1 Inhibitor, ML171, also referenced under CAS 6631-94-3, controls the biological activity of NOX1.
Synonym(e):
NOX1-Inhibitor, ML171
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.31
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 74,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark yellow-orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C14H11NOS/c1-9(16)10-6-7-14-12(8-10)15-11-4-2-3-5-13(11)17-14/h2-8,15H,1H3
InChI key
JWGBOHJGWOPYCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein hochselektives, zellpermeables und reversibles 2-Acetylphenothiazin, das in menschlichen HT29- und HEK293-Zell-basierten Assays nachweislich NADPH-Oxidase-1 (Nox1) hemmt (IC50 = 0,129 µ;M bzw. 0,25 µ;M). Im Gegensatz zu den meisten anderen derzeit verwendeten Nox-Inhibitoren hat es nur eine geringe Aktivität auf andere zelluläre ROS-produzierende Enzyme und Rezeptoren, einschließlich der anderen Nox-Isoformen (IC50 = 5 µ;M, 3 µ;M und 5 µ;M für Nox2, Nox3 bzw. Nox4) und Xanthinoxidase, XO, (IC50 = 5,5 µ;M) in HEK293-Zell-basierten Assays. Es hat sich auch gezeigt, dass es die Nox1-abhängige ROS-Erzeugung in HEK293-Kulturen dosisabhängig bei Konzentrationen von bis zu ~100 nM blockiert; seine hemmende Wirkung wird jedoch durch die Überexpression von Nox1 aufgehoben, was darauf hindeutet, dass diese Verbindung hochselektiv für Nox1 ist und nur geringe Auswirkungen auf die Nox2-abhängige ROS-Erzeugung hat (IC50 >;10 µ;M). Qualitativ zeigt es eine hemmende Wirkung auf die durch SrcYF induzierte Bildung von ECM-abbauenden Invadopodien in menschlichen DLD1-Darmkrebszellen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Gianni, D., et al. 2010. ACS Chem. Biol.5, 981.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219332124020
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Tamara Seredenina et al.
Free radical biology & medicine, 86, 239-249 (2015-05-28)
NADPH oxidases (NOXs) constitute a family of enzymes generating reactive oxygen species (ROS) and are increasingly recognized as interesting drug targets. Here we investigated the effects of 10 phenothiazine compounds on NOX activity using an extensive panel of assays to
Jing Sun et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 751845-751845 (2021-10-16)
Receptor activator of nuclear factor-κB ligand (RANKL) has been found to induce osteoclastogenesis and bone resorption. However, the underlying molecular mechanisms remain unclear. Via conducting a series of biochemical experiments with in vitro cell lines, this study investigated the role
Sori Kim et al.
Molecular medicine reports, 24(6) (2021-10-06)
Astaxanthin (ASX), a red‑colored xanthophyll carotenoid, functions as an antioxidant or pro‑oxidant. ASX displays anticancer effects by reducing or increasing oxidative stress. Reactive oxygen species (ROS) promote cancer cell death by necroptosis mediated by receptor‑interacting protein kinase 1 (RIP1) and RIP3. NADPH
Global Trade Item Number
SKUGTIN
492002-10MG04055977273465