Fortfahren mit
219332
ββ-Catenin/Tcf-Inhibitor III, iCRT3
The β-Catenin/Tcf Inhibitor III, iCRT3 controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
ββ-Catenin/Tcf-Inhibitor III, iCRT3, C3, 2-(((2-(4-Ethylphenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methyl)sulfanyl)-N-(2-phenylethyl)acetamid, Inhibitor der responsiven β-Catenin-Transkription, Wnt-Signalweg-Inhibitor VIII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N2O2S
Molekulargewicht:
394.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable Oxazol-Verbindung, die als selektiver CRT-Inhibitor (β-catenin responsive transcription) dient (IC50 = 8,2 nmol/l gegen die Wnt3a-abhängige SuperTopFlash STF16-luc-Reporteraktivität in HEK293-Kulturen), indem sie durch direkte β-Catenin(β-cat)-Bindung die β-cat-TCF4-Wechselwirkung stört, aber eine deutlich geringere Aktivität gegen Hedgehog, Jak/Stat oder Notch-Signalweg-abhängige Transkriptionsaktivierung aufweist. Hemmt die zelluläre Expression von CRT-Zielgenen, einschließlich WISP1, AXN2 und CYCD1, auf dosisabhängige Weise wirksam (25 bis 75 µmol/l) und hemmt die Proliferation von HCT116 (75 µmol/l), HT29 (75 µmol/l) und verschiedenen primären humanen Darmkrebskulturen (6,25 bis 100 µg/ml; mittlere IC50 ~36 µg/ml) selektiv, die für das Überleben eine anhaltende Wnt/CRT-Aktivität erfordern,.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Lee, E., et al. 2013. Proc. Natl. Acad. Sci. USA110, 15710.
Gonsalves, F.C., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 5954.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219331218860219478
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eugine Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(39), 15710-15715 (2013-09-11)
Androgen receptor (AR) is the major therapeutic target in aggressive prostate cancer. However, targeting AR alone can result in drug resistance and disease recurrence. Therefore, simultaneous targeting of multiple pathways could in principle be an effective approach to treating prostate
Foster C Gonsalves et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(15), 5954-5963 (2011-03-12)
Misregulated β-catenin responsive transcription (CRT) has been implicated in the genesis of various malignancies, including colorectal carcinomas, and it is a key therapeutic target in combating various cancers. Despite significant effort, successful clinical implementation of CRT inhibitory therapeutics remains a
Camille Cohen et al.
Nature communications, 15(1), 743-743 (2024-01-26)
Chronic kidney disease (CKD) is a public health problem driven by myofibroblast accumulation, leading to interstitial fibrosis. Heterogeneity is a recently recognized characteristic in kidney fibroblasts in CKD, but the role of different populations is still unclear. Here, we characterize
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219332-10MG04055977202113