Fortfahren mit
124020
Akt-Inhibitor X
The Akt Inhibitor X, also referenced under CAS 925681-41-0, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Akt-Inhibitor X, 10-(4ʹ-(N-Diethylamino)butyl)-2-chlorphenoxazin, HCl, 10-NCP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25ClN2O · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.88 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 349,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Clc1cc2c(cc1)Oc3c(cccc3)N2CCCC[N+H](CC)CC
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
InChI key
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler und selektiver Inhibitor der Phosphorylierung von Akt und seiner In-vitro-Kinaseaktivität (vollständige Hemmung <5 M) with minimal effect on PI 3-K, PDK1, or SGK1. Shown to suppress growth of Rh (rhabdomyosarcoma) cell lines (IC50 = 2-5 M), inhibit IGF-I-stimulated nuclear translocation of Akt, and prevent phosphorylation of the downstream targets, mTOR, p70S6 kinase, and S6 ribosomal protein. Unlike Akti1/2 (Cat. No. 124018), the mode of inhibition is not PH domain-dependent. Also shown to induce neuronal autophagy in an Akt- and mTOR-independent manner and enhances the clearance of misfolded protein. Also available as a 20 mM solution in H2O(Cat. No. 124039 ).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Akt
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Sekundärziel
Rn-Zelllinien (IC₅₀ = 2–5 µmol/l)
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: <5 µmol/l gegen Akt; 2–5 µmol/l gegen das Wachstum von Rh(Rhabdomyosarkom)-Zelllinien
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Tsvetkov, A.S., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USAin press.
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
124039124030124018
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Akt-Inhibitor X
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c