Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N4O
Molekulargewicht:
356.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Chinazolin-Verbindung, die als potenter Inhibitor der NF-κ;B-Transkriptionsaktivierung (IC50 = 11 nM in Jurkat-Zellen) und der LPS-induzierten TNF-α;-Produktion (IC50 = 7 nM in Maus-Splenozyten) wirkt. Zeigt selbst bei Konzentrationen von 10 µ;M keine zelluläre Zytotoxizität. Zeigt Berichten zufolge entzündungshemmende Wirkungen auf carrageenin-induzierte Pfotenödeme bei Ratten.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
NF-κ;B-Transkriptionsaktivierung
NF-κ;B-Transkriptionsaktivierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 11 nM gegen die NF-κ;B-Transkriptionsaktivierung in Jurkat-Zellen; 7 nM gegen die LPS-induzierte TNF-α;-Produktion in Splenozyten von Mäusen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/281 µ;l) des NF-κ;B-Aktivierungsinhibitors (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-481406&;#124;[/islink]">;481406<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem ersten Gebrauch in Aliquote aufteilen und kühlen (4 °;C).
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Tobe, M., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem.11, 383.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 481407-1MG | 04055977201512 |