Fortfahren mit
480747
Neurogenesis Inducer V, KHS101
A blood brain barrier permeable pyrimidinyl-aminothiazole compound that specifically interacts with TACC3 (transforming acidic coiledcoil-containing protein 3) and promotes nuclear localization of ARNT2 (aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator 2).
Synonym(e):
Neurogenesis Inducer V, KHS101, N⁴-Isobutyl-N²-((2-phenylthiazol-4-yl)methyl)pyrimidine-2,4-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
resin (Sticky)
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
resin (Sticky)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CNc3nc(ccn3)NCC(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21N5S/c1-13(2)10-20-16-8-9-19-18(23-16)21-11-15-12-24-17(22-15)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12-13H,10-11H2,1-2H3,(H2,19,20,21,23)
InChI key
DGRJOOOHPBSAHD-UHFFFAOYSA-N
General description
A blood brain barrier permeable pyrimidinyl-aminothiazole compound that specifically interacts with TACC3 (transforming acidic coiledcoil-containing protein 3) and promotes nuclear localization of ARNT2 (aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator 2). Shown to significantly induce neuronal differentiation of cultured rat hippocampal NPCs (neural progenitor cells; EC50 ~ 1 µM) and in adult rats (6 mg/kg, s.c.) and suppress proliferation.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Wurdak, H., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 16542
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
480743361554420129
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
resin (Sticky)
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480747-10MG04055977201468