Fortfahren mit
361554
TWS119
≥95% (HPLC), solid, GSK-3β inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
GSK-3β-Inhibitor XII, TWS119, Neurogenese-Induktor, TWS119
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 513,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GSK-3β-Inhibitor XII, TWS119, The GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, also referenced under CAS 601514-19-6, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
potency
30 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
methanol: 2 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2nc(cc2c(nc1)Oc4cc(ccc4)O)c3cc(ccc3)N
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
InChI key
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler und potenter Inhibitor von GSK-3β; (IC50 = 30 nM). Bindet mit hoher Affinität an GSK-3β; (Kd = 126 nM), was eine Erhöhung der Konzentration von β;-Catenin, einem nachgeschalteten Substrat von GSK-3β; im Wnt-Signalweg zur Folge hat. Induziert selektiv die neuronale Differenzierung sowohl in pluripotenten murinen embryonalen Krebszellen (P19; 30-40 % bei 1 µ;M) als auch in embryonalen Stammzellen (D3; 50-60 % bei 400 nM).
Eine zellpermeable Pyrrolpyrimidin-Verbindung, die als potenter Inhibitor von GSK-3β; wirkt (IC50 = 30 nM). Bindet mit hoher Affinität an GSK-3β; (Kd = 126 nM) und erhöht die Konzentration von β;-Catenin, einem nachgeschalteten Substrat von GSK-3β; im Wnt-Signalweg. Induziert selektiv die neuronale Differenzierung sowohl in pluripotenten murinen embryonalen Krebszellen (P19; 30-40 % bei 1 µ;M) als auch in embryonalen Stammzellen (D3; 50-60 % bei 400 nM).
Biochem/physiol Actions
Kd = 126 nM gegen GSK-3β;
Primärziel
GSK-3β;
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ding, S., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 7632.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
361565219331361553
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 2 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GSK-3β-Inhibitor XII, TWS119
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ho Ngai et al.
Cancer immunology research, 11(2), 171-183 (2022-12-10)
Vα24-invariant natural killer T cells (NKT) possess innate antitumor properties that can be exploited for cancer immunotherapy. We have shown previously that the CD62L+ central memory-like subset of these cells drives the in vivo antitumor activity of NKTs, but molecular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
361554-5MG04055977214130
361554-1MG04055977214123