Fortfahren mit
420129
JNK-Inhibitor V
The JNK Inhibitor V, also referenced under CAS 345987-15-7, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
JNK-Inhibitor V, SAPK-Inhibitor V, 1,3-Benzothiazol-2-yl-(2-((2-(3-pyridinyl)ethyl)amino)-4-pyrimidinyl)acetonitril, AS601245
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16N6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1C(c3nc(ncc3)NCCc4cnccc4)C#N)cccc2
InChI
1S/C20H16N6S/c21-12-15(19-25-17-5-1-2-6-18(17)27-19)16-8-11-24-20(26-16)23-10-7-14-4-3-9-22-13-14/h1-6,8-9,11,13,15H,7,10H2,(H,23,24,26)
InChI key
RCYPVQCPYKNSTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyrimidinyl-Verbindung, die entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Wirkt als starker, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der c-Jun N-terminalen Kinase (JNK, IC50 = 150, 220 und 70 nM für hJNK1, hJNK2 bzw. hJNK3) mit einer 10- bis 100-fach höheren Selektivität gegenüber einem Panel von 25 weiteren häufig untersuchten Kinasen (IC50 in der Regel im Bereich von 1–10 µ;M oder keine Wirkung bei 10 µ;M). in-vivo wurde seine Wirksamkeit an Wüstenrennmäusen, Mäusen und Ratten bei oraler, intravenöser oder intraperitonealer Verabreichung nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
hJNK 1, hJNK 2, hJNK 3
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 150, 220 und 70 nM für hJNK1, hJNK2 bzw. hJNK3
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Gaillard, P., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4596.
Carboni, S., et al. 2005. J. Neurochem.92, 1054.
Ferrandi, C., et al. 2004. Br. J. Pharmacol.142, 953.
Carboni, S., et al. 2004. J. Pharm. Exp. Ther.310, 25.
In DMSO auflösen, in Aliquote aufteilen und bei -20 °C lagern; bis zu 3 Monate lang haltbar
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
420135420136420144
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1