Fortfahren mit
480404
NFAT-Inhibitor, MCV1
The NFAT Inhibitor, MCV1 controls the biological activity of NFAT.
Synonym(e):
NFAT-Inhibitor, MCV1, Maleimid-konjugiertes VIVIT 1, MPB-HPVIVIT, maleimid-konjugiertes HPVIVIT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 286,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H75N10O12
Molekulargewicht:
1020.20
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 286,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables, synthetisches maleimid-konjugiertes Peptid mit VIVIT-Motiv (HPVIVIT), das als potenter zweiteiliger Inhibitor des Kernfaktors von aktivierten T-Zellen (NFAT) wirkt (IC50 = 62 nM). Blockiert die NFAT-Calcineurin-Interaktion, indem es auf zwei separate Calcineurin-Andockmotive abzielt. Blockiert die Dephosphorylierung von NFAT bei 1 mM vollständig. Wirksamer bei der Blockierung der NFAT-Aktivität als Cyclosporin A (Katalog-Nr. C3662) und das VIVIT-Peptid (MAGPHPVIVITGPHEE). Außerdem blockiert es nachweislich die NFAT-vermittelte T-Zell-Aktivierung sowie die Proliferation der glatten Gefäßmuskelzellen und reduziert dadurch die Bildung von Neointima (neue Verdickung der Arterienwand) in Mausmodellen für Restenosen (wiederholte Blockierung von Blutgefäßen). Die biologische Halbwertszeit von MCV1 wird in COS-1-Zellen auf etwa 36 Stunden geschätzt.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Yu, H., et al. 2012. Circulation Res.110, 200.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
480402521234480403
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480404-2MG04055977201338