Fortfahren mit
474502
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid
≥98% (TLC), fluorogenic N-acetyl-β-D-glucosaminidase substrate, crystalline solid
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid, 4-Methylumbelliferyl-2-Acetamid-2-Desoxy-β-D-Glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
crystalline solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
methanol: soluble, water: soluble
fluorescence
λex 360 nm, λem 440 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1Oc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)CO)O)O)C(=O)C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
General description
Ultrasensitives, fluorogenes Substrat für N-Acetyl-β;-D-Glucosaminidase-Tests (Anregungsmaximum: 360 nm; Emissionsmaximum: 440 nm).
Preparation Note
In Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
In wässrigen Lösungen instabil. Direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Chen, K.S., et al. 1994. Electrophoresis 15, 662.
Leaback, D.H., and Walker, P.G. 1961. Biochem. J.78, 151.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
474426474422474500
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
474502-250MG04055977185409