Fortfahren mit
474422
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranosid
≥98% (HPLC), α-D-galactosidase substrate, solid
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranosid, 4-MU-α-D-Gal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranosid, Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
impurities
≤100 ppm 4-methylumbelliferone
color
white to off-white
solubility
DMF: 50 mg/mL
fluorescence
λex 360 nm, λem 440 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrat für den fluorogenen α;-D-Galaktosidase-Test. Anregungsmaximum: ~360 nm; Emissionsmaximum: ~440 nm.
Preparation Note
In Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren. Die Auflösung in DMF ist vorzuziehen, da die Hintergrundfluoreszenz bei einer Auflösung in H₂;O zunimmt.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
474426474500474502
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
474422-50MG04055977185348