Fortfahren mit
444810
ProteoExtract® Extraktionskit für native Membranproteine
ProteoExtract® Native Membrane Protein Extraction Kit
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Membranprotein-Extraktionskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 609,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106500
€ 609,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 20 extractions
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
protein extraction: suitable
input
sample type: mammalian tissue
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein praktisches Kit für die Isolierung von nativen, integralen Membranproteinen und Membran-assoziierten Proteinen ohne Notwendigkeit einer Ultrazentrifugation. Die Extraktion basiert auf der Assoziation von Proteinen mit Zellmembranen und weniger auf ihrer Hydrophobie. Resultierende Proben sind geeignet zur Verwendung in funktionellen Assays, 2-D-Gel-Elektrophoresen und anderen Anwendungen.
Hinweis: 1 Kit reicht für bis zu 20 Probenextraktionen.
Membranproteine machen nur ein Drittel aller vom menschlichen Genom kodierten Proteine aus, stellen aber über zwei Drittel aller bekannten Protein-Targets von Arzneimitteln dar. Daher sind Ansätze für die Präparierung und Charakterisierung von Membranproteinen für die Arzneimittelforschung von großer Bedeutung. Aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften sind Membranproteine jedoch schwieriger zu analysieren als lösliche Proteine. Zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die ihre Solubilisierung naturgemäß bereitet, sind Membranproteine auch aufgrund ihres allgemein geringen Vorkommens eine Herausforderung. Daher liegen die Herausforderungen bei der Probenherstellung von Membranproteinen in der effektiven Solubilisierung und der selektiven Anreicherung, wobei die Proteine idealerweise in nicht-denaturiertem Zustand verbleiben.
Biochem/physiol Actions
Das ProteoExtract® Extraktionskit für native Membranproteine ist vorgesehen für die Isolierung von nativen Membranproteinen aus einer breiten Palette von Säugerproben, darunter:
• Adhärente Gewebekulturzellen
• In Suspension gezüchtete Gewebekulturzellen
• Gefrorene Zellpellets
• Gewebe
Preparation Note
• Waschpuffer
Bei 4 °C aufbewahren.
• Extraktionspuffer I & II
Die Extraktionspuffer I und II können bis zu 6 Monate lang bei 4 °C gelagert werden.
Für eine längerfristige Lagerung die Puffer in praktischen Aliquoten bei -20 °C einfrieren. Vor der Extraktion müssen die Puffer bei Raumtemperatur (RT) auftauen. Nach dem Auftauen die Bestandteile durch sanftes Schütteln oder Vortexen mischen. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
• Proteasehemmer-Cocktail
Der Proteasehemmer-Cocktail wird in DMSO geliefert und kann bis zu 6 Monate lang bei 4 °C gelagert werden. Für eine längerfristige Lagerung den Cocktail in praktischen Aliquoten bei -20 °C einfrieren. Während des Verfahrens zur Probenpräparation muss er bei RT gehalten werden, um ein Gefrieren von DMSO zu vermeiden.
Die pro Extraktion erforderliche Puffermenge hängt von der Menge des Ausgangszellmaterials ab.
Other Notes
Waschpuffer, Extraktionspuffer 1, Extraktionspuffer 2, Proteasehemmer-Cocktail und ein Anwenderprotokoll.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PROTMEM539790CE0050
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
fractionation: suitable
technique(s)
protein extraction: suitable
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
usage
sufficient for 20 extractions
usage
-
usage
sufficient for 20 extractions
usage
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
input
sample type: mammalian tissue
input
-
input
sample type: mammalian tissue(s)
sample type: mammalian cultured cells
input
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robyn T Sussman et al.
Frontiers in oncology, 10, 302-302 (2020-03-27)
We developed a computational pipeline designed to use RNA sequencing (n = 136) and gene expression profiling (n = 250) data from neuroblastoma tumors to identify cell surface proteins predicted to be highly expressed in MYCN amplified neuroblastomas and with
Jacqueline Bezençon et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 110(1), 404-411 (2020-10-16)
Recent studies have focused on coproporphyrin (CP)-I and CP-III (CPs) as endogenous biomarkers for organic anion transporting polypeptides (OATPs). Previous data showed that CPs are also substrates of multidrug resistance-associated protein (MRP/Mrp) 2 and 3. This study was designed to
Meenakshi Upreti et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 91(4), 497-506 (2012-10-24)
The present study reports on a new strategy for selective, radiation therapy-amplified drug delivery using an antiangiogenic 33-a.a., tumor vasculature-targeting ligand, anginex, to improve the therapeutic ratio for strategies developed against solid tumors. Our findings indicate that galectin-1 is (a)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
444810-1KIT07790788055653
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review