Fortfahren mit
539790
ProteoExtract® Kit für die subzelluläre Proteom-Extraktion
Synonym(e):
S-PEK-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 679,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106500
€ 679,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 20 extractions
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
fractionation: suitable
input
sample type: mammalian tissue(s)
sample type: mammalian cultured cells
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Schnelle und reproduzierbare Extraktion subzellulärer Proteome aus Säugetierzellen
Das ProteoExtract®-Kit für die subzelluläre Proteomextraktion (S-PEK) ist für die schnelle und reproduzierbare Extraktion subzellulärer Proteome aus adhärenten und in Suspension angezogenen Säugetierzellen vorgesehen. Das S-PEK macht sich die unterschiedlichen Löslichkeiten bestimmter subzellulärer Kompartimente in den vier ausgewählten Reagenzien zunutze. Bei adhärenten Zellen wird das Verfahren direkt in der Gewebekulturschale durchgeführt, ohne die Zellen zuvor entnehmen zu müssen. Die Zellen bzw. ihre Bestandteile haften während der sequenziellen Extraktion der subzellulären Kompartimente so lange weiter an der Schale an, bis das für sie geeignete Extraktionsreagenz eingesetzt wird. So wird eine frühzeitige Zerstörung der Zellstruktur durch die enzymatische oder mechanische Ablösung der Zellen von der Gewebekulturschale und das damit verbundene Durchmischen verschiedener subzellulärer Kompartimente vermieden. Bei in Suspension angezogenen Zellen beginnt die Extraktion mit der vorsichtigen Sedimentierung und dem Waschen der Zellen. Die schrittweise Extraktion liefert vier separate Proteinfraktionen aus einer einzigen Probe:
  • Zytosolfraktion (F1)
  • Membran-/Organellenproteinfraktion (F2)
  • Zellkernproteinfraktion (F3)
  • Zytoskelettfraktion (F4)
Die Proteine werden in nativem Zustand gewonnen, sodass das S-PEK für viele nachfolgende Anwendungen wie 1D- und 2D-Gelelektrophorese, Immunblotting, Enzymaktivitäts-Assays und Protein-Microarrays geeignet ist.
Probengröße: 3–5 x 106 oder 25–50 mg Gewebe.
Biochem/physiol Actions
Das Calbiochem ProteoExtract-Kit für die subzelluläre Proteomextraktion ist für die subzelluläre Extraktion von Säugetierproteinen aus folgenden Quellen vorgesehen: Zytosol-, Organellen- und Membran-, Zellkern- und Zytoskelettfraktionen adhärenter Gewebekulturzellen, suspendierte Gewebekulturzellen, gefrorene Zellpellets und fragmentiertes Gewebe.
Features and Benefits
  • Schrittweise Extraktion liefert vier getrennte subzelluläre Proteome aus einer Probe
  • Hoch reproduzierbar
  • Keine Ultrazentrifugationsschritte
  • Schnell—in nur 2 Stunden, einschließlich 45 Minuten Arbeitszeit
  • Liefert für Funktionsstudien geeignete Proteine
Preparation Note
Für eine Extraktion erforderliche Kit-Komponenten
Das Volumen jeder Komponente, die für eine subzelluläre Extraktion erforderlich ist, hängt von der Menge des Ausgangsmaterials ab.
Geeignete Probenarten sind unter anderem:
  • Adhärente Gewebekulturzellen
  • Suspensionsgezüchtete Gewebekulturzellen
  • Gefrorene Zellpellets
  • Fragmentiertes Gewebe
Vor der Durchführung der Extraktion müssen alle gefrorenen Puffer bei Raumtemperatur aufgetaut werden. Ein Wasserbad mit 25 °C kann den Auftauvorgang unterstützen. Nach dem Auftauen die Puffer durch sanftes Schütteln oder Vortexen gut mischen.
Other Notes
Waschpuffer, Extraktionspuffer I, Extraktionspuffer II, Extraktionspuffer III, Extraktionspuffer IV, Proteaseinhibitoren-Cocktail, Benzonase® Nuklease (Bestell- Nr. 71206) und eine Anwendervorschrift.
Zhang, L., und Insel, P. A. 2004. J. Biol. Chem.279, 20858.
Yuan, X., et al. 2002. Electrophoresis23, 1185.
Butcher, et al. 2001. J. Immunol.167, 2193.
Ott, et al. 2001. Pharmacogenomics J.1, 142.
Allen, L. 2000. Nature405, 819.
Dunn, M. J. 2000. Electrophoresis 6.
Rabilloud, T. 2000. Two-dimensional Gel Electrophoresis and Identification Methods Springer-Verlag
Mejdoubi, et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Comm.254, 93.
Reymond, et al. 1997. Electrophoresis18, 2842.
Laemmli, U. K. 1970. Nature227, 680.
Lowry, et al. 1951. J. Biol. Chem.193, 265.
http://www.expasy.ch/ und http://www.expasy.proteome.org.au
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PROTTOT444810PROTMEM
technique(s)
fractionation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
usage
sufficient for 20 extractions
usage
-
usage
sufficient for 20 extractions
usage
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Damir Janigro et al.
BMC cancer, 6, 72-72 (2006-03-21)
Tumor burden can be pharmacologically controlled by inhibiting cell division and by direct, specific toxicity to the cancerous tissue. Unfortunately, tumors often develop intrinsic pharmacoresistance mediated by specialized drug extrusion mechanisms such as P-glycoprotein. As a consequence, malignant cells may
Yun Seon Song et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 27(4), 764-775 (2006-07-27)
Nuclear factor-kappa B (NF-kappaB) is activated by oxidative stress such as that induced by transient focal cerebral ischemia (tFCI). Whether NF-kappaB has a role in cell survival or death in stroke is a matter of debate. We proposed that the
Roberta Benetti et al.
The Journal of biological chemistry, 280(23), 22070-22080 (2005-04-09)
Beta-catenin is a multifunctional protein serving both as a structural element in cell adhesion and as a signaling component in the Wnt pathway, regulating embryogenesis and tumorigenesis. The signaling fraction of beta-catenin is tightly controlled by the adenomatous polyposis coli-axin-glycogen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539790-1KIT04055977269253