Fortfahren mit
444249
MMP-2/MMP-9-Inhibitor II
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor II, also referenced under CAS 193807-60-2, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MMP-2/MMP-9-Inhibitor II, (2R)-[(4-Biphenylylsulfonyl)amino]-N-hydroxy-3-phenylpropionamid, BiPS, BiPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
€ 148,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.46
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 148,75
Listenpreis€ 175,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter Inhibitor von Kollagenasen des Typs IV, MMP-2 (IC50 = 17 nM) und MMP-9 (IC50 = 30 nM). Zeigt nachweislich auch eine potente Induktion und schnelle Aktivierung von HIF. Hat in vivo eine Hemmung der durch das Lewis-Lungenkarzinom induzierten Lungenbesiedlung in einem Mausmodell gezeigt.
Ein potenter Inhibitor von MMP-2 (IC50 = 17 nM) und MMP-9 (IC50 = 30 nM). Zeigt nachweislich auch eine potente Induktion und schnelle Aktivierung von HIF. Berichten zufolge hemmt es die durch das Lewis-Lungenkarzinom induzierte Lungenbesiedlung in einem Mausmodell.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
MMP-2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 17 nM, 30 nM gegen MMP-2 bzw. MMP-9
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Lauzier, M.C., et al. 2008. Mol. Pharmacol.In press.
Mifune, M., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 26592.
Zhang, H., et al. 2004. Circ. Res.95, 989.
Tamura, Y., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 640.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444252444241444225
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Shin Matsubara et al.
Bio-protocol, 10(7), e3577-e3577 (2021-03-05)
Ascidians are the closest living relatives of vertebrates ( Delsuc et al., 2006 ; Satoh et al., 2014 ) and are important for the evolutionary study of the ovarian follicle development including oocyte maturation and ovulation. However, neither the endogenous
E Kamanga-Sollo et al.
Domestic animal endocrinology, 58, 90-96 (2016-10-22)
In feedlot steers, estradiol-17β (E2) and combined E2 and trenbolone acetate (a testosterone analog) implants enhance rate and efficiency of muscle growth; and, consequently, these compounds are widely used as growth promoters in several countries. Treatment with E2 stimulates protein
Mehdi Benlarbi et al.
iScience, 25(11), 105316-105316 (2022-10-19)
The severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) spike glycoprotein (S) binds to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) to mediate membrane fusion via two distinct pathways: 1) a surface, serine protease-dependent or 2) an endosomal, cysteine protease-dependent pathway. In this study, we found
Global Trade Item Number
SKUGTIN
444249-1MG04055977186499