Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 155,00 | |
| 10 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 155,00 | |
| 50 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 644,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥3000 units/g dry wt.
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
specific activity
≥3000 units/g dry wt.
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
pale amber
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Nützlich für die Isolierung von intakten Zellen und Protoplasten aus höheren Pflanzen.
Other Notes
Eine Einheit ist ein Maß für die Mazerationsaktivität an Kartoffelknollenscheiben, bestimmt durch Gewichtsverlust bei 40 °;C, pH 5,0.
Shi, H., et al. 2003. Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥3000 units/g dry wt. | specific activity 400-800 units/g solid | specific activity ≥25 units/mg protein | specific activity ~10 U/mg |
| form solid | form powder | form liquid | form powder (fine) |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 441201-50KU | 04055977205985 |