Fortfahren mit
220477-M
Chitosanase, Streptomyces sp. N174
Chitosanase, Streptomyces sp. N174, CAS 51570-20-8, is a member of a new class of enzymes with antifungal properties. Efficiently catalyzes the hydrolysis of acetylated chitosan (0 to 60%).
Synonym(e):
Chitosanase, Streptomyces sp. N174
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
NACRES:
NA.32
Specific activity:
≥25 units/mg protein
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥25 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
pI 
7.5 (temperature optimum 65°C for 10 minutes; recommended temperature 37°C)
foreign activity
chitinolytic ≤0.01%, proteases <0.25 Azocasein U/ml
storage temp.
−20°C
General description
Chitosanase, Streptomyces sp. N174, CAS-Nr. 51570-20-8, ist ein Mitglied einer neuen Klasse von Enzymen mit antimykotischen Eigenschaften. Sie katalysiert die Hydrolyse von acetyliertem Chitosan (0 bis 60 %) effizient.
Native Chitosanase aus Streptomyces-Spezies. Chromatografisch aufgereinigt. Chitosanase ist ein Mitglied einer neuen Klasse von Enzymen mit antimykotischen Eigenschaften, welches die Hydrolyse von acetyliertem Chitosan (0 bis 60 %) wirksam katalysiert. Sie hydrolysiert weder Chitin noch Carboxymethylcellulose. Wirkt durch das Trennen der b1,4-Glycosidbindungen von GlcN-GlcN (Km = 29,3 µg/ml) und GlcNAc-GlcN. Ihre Aktivität steigt allgemein mit einer sinkenden Acetylierung von Chitosan. Eignet sich für die effiziente Aufbereitung von Protoplasten aus Mucor und anderen Zygomycetes, was die genetische Manipulation dieser Pilze ermöglicht. Hat einen optimalen pH-Wert von 5,5 und eine optimale Temperatur von 65 °C für 10 min; eine Temperatur von 37 °C wird empfohlen.
Physical form
In 50 mol/l Natriumacetat, 50 % Glycerin, pH-Wert 5,0.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Boucher, I., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 31077.
Cuero, R.G. und Osuji, G.O. 1995. Food Addit. Contam. 12, 479.
Fukamizo, T., et al. 1995. Biochem J. 311, 377.
Li, T., et al. 1995. Plant Physiol. Biochem. 33, 599.
Fukamizo, T., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1205, 183.
Osswald, W.F., et al. 1994. Plant Cell Physiol. 35, 811.
Eine Azocasein-Einheit ist als die Menge an Protease, die nach einer Inkubation mit Azocasein für 30 Minuten ausreichend Pigment freisetzt, um die optische Dichte bei 366 nm um 0,01 zu erhöhen, definiert.
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym, die je Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 5,5 1,0 µmol reduzierende Zucker oder Glucosamin aus Chitosan freisetzt, definiert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. Penn
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    good enzyme
    A very good enzyme. We used it to test our polymer's stability.
    Helpful?