Fortfahren mit
427218
FX11
≥96% (HPLC), solid, lactate dehydrogenase A inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Lactat-Dehydrogenase A-Inhibitor, FX11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 255,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lactat-Dehydrogenase A-Inhibitor, FX11, Lactate Dehydrogenase A Inhibitor, FX11, CAS 213971-34-7, is a cell permeable, selective, reversible, NADH competitive inhibitor of lactate dehhydrogenase A (LDHA; Ki = 8 µM for human liver LDHA).
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
potency
8 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeables Gossypol-Analogon, das als selektiver, reversibler und NADH-kompetitiver Inhibitor von Lactat-Dehydrogenase A (LDHA; Ki = 8 µ;M für LDHA aus menschlicher Leber) wirkt. Wirkt sich auch in höheren Konzentrationen nicht auf die Aktivitäten von LDHB und Glyceraldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase aus. Erhöht nachweislich den Sauerstoffverbrauch, die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies und den Zelltod in menschlichen P493-Lymphom-B-Zellen. Verringert außerdem nachweislich das mitochondriale Transmembranpotenzial und den ATP-Spiegel und erhöht die AMP-Kinase-Aktivität. Zeigt synergistische Toxizität in P493-Zellen, wenn es mit FK866 (Katalognr 481908) kombiniert wird. Blockiert das Fortschreiten von menschlichen Lymphom- und Pankreaskarzinom-Xenografts und führt in Kombination mit FK866 zu einer Rückbildung der Lymphome.
Application
Lactat-Dehydrogenase-A-Inhibitor, FX11, CAS 213971-34-7, ist ein zellpermeabler, selektiver, reversibler, NADH-kompetitiver Inhibitor von Lactat-Dehydrogenase A (LDHA; Ki = 8 µ;M für LDHA aus menschlicher Leber).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
LDHA
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Le, A., et al. 2011. Proc Natl Acad Sci USA.107, 2037.
Deck, L. M., et al. 1998. J Med Chem.41, 3879.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
361554407625681674
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (1H-NMR)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c