Fortfahren mit
426102
clasto-Lactacystin β-Lacton
A highly specific, cell-permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor.
Synonym(e):
clasto-Lactacystin β-Lacton, Omuralid, Proteasom-Inhibitor IX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.23
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1[C@@]2([C@@H](OC2=O)[C@H](C1=O)C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-4(2)6(12)10-7(15-9(10)14)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1
InChI key
FWPWHHUJACGNMZ-NBBQQVJHSA-N
General description
Ein hochspezifischer, zellpermeabler und irreversibler 20S-Proteasom-Inhibitor. Es wird angenommen, dass das Naturprodukt Lactacystin (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-426100&;#124;[/islink]">;426100<;/A>;) in vitro als Vorläufer für clasto-Lactacystin β;-Lacton fungiert und dass letzteres die einzige Spezies ist, die mit dem Proteasom interagiert.
Ein zellpermeabler, irreversibler Inhibitor der Trypsin-artigen, Chymotrypsin-artigen und Peptidylglutamylpeptid-Hydrolyse-Aktivitäten des 20S-Proteasoms. Es wird angenommen, dass das Naturprodukt Lactacystin (Katalognr. 426100) in vitro als Vorläufer für clasto-Lactacystin β;-Lacton fungiert und dass letzteres die einzige Spezies ist, die mit dem Proteasom interagiert. Hemmt das Proteasom in intakten Zellen (IC50 ca. 1 µ;M). clasto-Lactacystin β;-Lacton zeigt in vitro eine 5-10-fach höhere Wirksamkeit als Lactacystin.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
20S-Proteasom
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar. Wird in wässrigen Puffern schnell hydrolysiert.
Other Notes
Corey, E.J., and Wei-Dong, Z. 1999. Chem. Pharm. Bull. 47, 1.
Dick, L.R., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 182.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
426100L7035539160
form
solid
form
solid
form
film
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: soluble 25 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 30 mg/mL, methanol: soluble
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under clasto-Lactacystin β-Lacton
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
426102-100UG04055977187366