Fortfahren mit
426100
Lactacystin
≥99% (HPLC), solid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Lactacystin, synthetisch, Proteasom-Inhibitor VI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
400 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 541,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 417,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lactacystin, synthetisch, Lactacystin, Synthetic, CAS 1258004-00-0, is an irreversible inhibitor of 20S proteasome inhibitor (IC50 = 500 nM). A covalent inhibitor of the chymotrypsin & trypsin-like activities of proteasome.
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@]1(NC(=O)[C@@H]([C@@H]1O)C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15+/m1/s1
InChI key
DAQAKHDKYAWHCG-AFGIITKNSA-N
General description
Ein irreversibler Proteasom-Inhibitor. Ein Streptomyces-Metabolit, der als hochspezifischer Inhibitor des 20S-Proteasoms (MCP; multikatalytischer Proteinasekomplex) wirkt (IC50 = 500 nM für 20S-Proteasom). Blockiert die Proteasom-Aktivität durch Ausrichtung auf die katalytische β;-Untereinheit. Wirkt als kovalenter Inhibitor der Chymotrypsin- und Trypsin-ähnlichen Aktivitäten des Proteasoms. Induziert das Wachstum von Neuriten in Neuro-2A-Maus-Neuroblastomzellen und hemmt die Progression von synchronisierten Neuro-2A-Zellen und MG-63 menschlichen Osteosarkomzellen über die G1-Phase des Zellzyklus hinaus. Induziert Apoptose bei menschlichen monoblastischen U937-Zellen. Hemmt die Aktivierung von NF-κ;B (IC50 = 10 µ;M).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
20S-Proteasom (MCP; multikatalytischer Proteinasekomplex)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 500 nM gegen 20S Proteasom; 10 µ;M gegen Aktivierung von NF-κ;B
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in DMSO in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Jahr haltbar. In wässriger Lösung instabil; direkt vor der Verwendung in H₂;O rekonstituieren.
Other Notes
Keyomarsi, K., et al. 2011. Cell. Biol. Toxicol.27, 123.
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Oda, K., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res.Commun.219, 800.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
Imajoh-Ohmi, S., et al. 1995. Biochem.Biophys. Res. Commun.217, 1070.
Jensen, T.J., et al. 1995. Cell 83, 129.
Katagiri, M.M., et al. 1995. J. Antibiot.48, 344.
Mori, S., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 29447.
Tanaka, H., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.216, 291.
Fenteany, G., et al. 1994. Proc. Natl. Acad.Sci. USA91, 3358.
Omura, S., et al. 1991. J. Antibiot.44, 117.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
426102539162108976
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yue Qu et al.
Microbiology spectrum, 11(3), e0037823-e0037823 (2023-04-07)
Several viruses have been shown to modulate the transcription factor nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2), the master regulator of redox homeostasis. The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), responsible for the COVID-19 pandemic, also seems to disrupt
Andrew M Pickering et al.
The Biochemical journal, 432(3), 585-594 (2010-10-06)
Oxidized cytoplasmic and nuclear proteins are normally degraded by the proteasome, but accumulate with age and disease. We demonstrate the importance of various forms of the proteasome during transient (reversible) adaptation (hormesis), to oxidative stress in murine embryonic fibroblasts. Adaptation
Yiming Lei et al.
Autophagy, 17(12), 4423-4441 (2021-04-20)
The hepatitis B virus X protein (HBx) is involved in the process of hepatocellular carcinoma via the activation of various oncogenes. Our previous study indicated that ARBB1 (arrestin beta 1) promotes hepatocellular carcinogenesis (HCC). However, the role of ARRB1 in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
426100-1MG04055977187311
426100-200UG04055977187328
426100-400UG04055977187335