Fortfahren mit
420307
Kallikrein, menschliches Plasma
Native Kallikrein from human plasma. A serine protease that releases bradykinin from kininogen. Present in the plasma as an inactive precursor, prokallikrein.
Synonym(e):
Kallikrein, menschliches Plasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Specific activity:
≥15 units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human plasma
€ 341,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 5279
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥15 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
Natives Kallikrein aus menschlichem Plasma. Eine Serinprotease, die Bradykinin aus Kininogen freisetzt. Liegt in Plasma in Form des inaktiven Vorläufers Prokallikrein vor.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In NaCl- und Tris-HCl-Puffer.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 µ;mol D-Pro-Phe-Arg-pNA pro Minute bei 25 °;C und pH 8,0 hydrolysiert.
Pu, X., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1208, 338.
Nagase, H. und Barrett, A.J. 1981. Biochem. J.193, 187.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K2638527621528178
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥15 units/mg protein
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
7 units/mg protein
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ning Luan et al.
Toxins, 11(12) (2019-12-11)
Elastase is a globular glycoprotein and belongs to the chymotrypsin family. It is involved in several inflammatory cascades on the basis of cleaving the important connective tissue protein elastin, and is strictly regulated to a balance by several endogenous inhibitors.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
420307-50UG04055977210934