Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42030239
Specific activity:
≥5 units/mg protein
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Merck USA index - 14, 7520
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥5 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Natives Plasmin aus menschlichem Plasma. Katalysiert die Hydrolyse von Peptiden, Arginin- und Lysin-Estern und wandelt Fibrin in lösliche Produkte um.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 100 mM Natriumphosphat, 1 mM 6-Aminohexansäure, 25 % Glycerin, pH 7,3.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °;C und pH 7,8 pro Minute 1,0 µ;mol N-tosyl-Gly-Pro-Lys-pNA hydrolysiert.
Federici, A.B., et al. 1993. Blood 81, 720.
Hoffmann, J.J., and Janssen, W.C. 1992. Thromb. Res. 67, 711.
Hoffmann, J.J., and Janssen, W.C. 1992. Thromb. Res. 67, 711.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2