Fortfahren mit
407710
α-Iodacetamid
≥99% (HPLC), crystalline solid, cysteine protease inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
α-Iodacetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32035301
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
α-Iodacetamid, α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
Quality Level
description
RTECS - AC4200000
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
methanol: 1:20, DMF: soluble, ethanol: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein nicht reversibler Inhibitor mehrerer Cysteineproteasen. Geeignet zur Alkylierung von Cystein- und Methioninresten.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cysteinproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3221I6125I1149
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (NMR)
form
crystalline solid
form
powder
form
crystalline
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
only to qualified or authorized persons.)
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sukanya Mozumder et al.
Bio-protocol, 10(15), e3704-e3704 (2021-03-05)
The serotonin 5-HT2A receptor (5-HT2AR) is a member of the GPCR family that is important for various neurological functions and whose dysregulation causes many mental health disorders. Structural investigations of 5-HT2AR require the production of functionally active receptors expressed from
Global Trade Item Number
SKUGTIN
407710-25GM04055977211498