If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36,90 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,10 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 439,00 € 373,15 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.850,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (NMR)
form
crystalline
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 0.5 M, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Application
- A Mass Spectrometry Strategy for Protein Quantification Based on the Differential Alkylation of Cysteines Using Iodoacetamide and Acrylamide.: Diese Studie stellt eine neuartige Methode der Massenspektrometrie zur Quantifizierung von Proteinen durch differentielle Alkylierung von Cysteinen mit Iodacetamid und Acrylamid vor, welche die Genauigkeit der Proteinquantifizierung in komplexen Proben verbessert. (Virág et al., 2024).
- Laminarin ameliorates iodoacetamide-induced functional dyspepsia via modulation of 5-HT(3) receptors and the gut microbiota.: Forschungsergebnisse zeigen, dass Laminarin eine durch Iodacetamid induzierte funktionelle Dyspepsie durch Modulation der 5-HT(3)-Rezeptoren und Veränderung der Zusammensetzung der Darmmikrobiota mitigieren kann, was einen potenziellen therapeutischen Nutzen bietet. (Liu et al., 2024).
- Redox proteomics in melanoma cells: An optimized protocol.: In diesem Artikel wird ein optimiertes Redoxproteomik-Protokoll unter Verwendung von Iodacetamid beschrieben, das die Identifizierung redoxsensitiver Proteine in Melanomzellen erleichtert und das Verständnis der Redoxregulierung bei Krebserkrankungen unterstützt. (Cunha et al., 2024).
- Molecular targets of cisplatin in HeLa cells explored through competitive activity-based protein profiling strategy.: Unter Verwendung von Iodacetamid beim kompetitiven aktivitätsbasierten Protein-Profiling identifiziert diese Studie die molekularen Ziele von Cisplatin in HeLa-Zellen und liefert Erkenntnisse über die Mechanismen des Wirkstoffs. (Chen et al., 2024).
- Development and Comparison of 4-Thiouridine to Cytidine Base Conversion Reaction.: In dieser Studie werden Basenkonversionsreaktionen von 4-Thiouridin und Cytidin verglichen, wobei Iodacetamid eine entscheidende Rolle im Reaktionsmechanismus spielt und zu Fortschritten in der Nukleotidchemie beiträgt (Ohashi et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| assay ≥99% (NMR) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (NMR) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: soluble 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodacetamid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Where can I find an expiration date on sigma aldrich products packages? In particular, I am interested in the shelf life of Iodacetamide, I have I6125-5g, but there are no info on its package or in Product Information document, concerning its exp date.
1 answer-
The expiration date or recommended retest date can be located on the Certificate of Analysis. Please view this sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/I6125-BULKSLCL6241.pdf
This product is not assigned an expiration date. It is given a recommended retest date of roughly three years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.