Fortfahren mit
407207
SignalBoost Immunreaktionsverstärker-Kit
Synonym(e):
immunodetection signal enhancer, signal enhancer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 1600 cm2, sufficient for 20 miniblot(s)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das SignalBoost-Immunreaktionsverstärker-Kit wurde entwickelt, um das gewünschte Signal in Assays wie Immunblotting, Dot-Blotting und ELISA zu verstärken. Dieses Kit verbessert signifikant die Sensitivität und Unterscheidungsfähigkeit bei der Beurteilung von Protein-Targets mit geringer Immunreaktivität oder niedrigen Expressionswerten. Die Verstärkung des Signals ist besonders ausgeprägt bei Antikörpern mit geringer Affinität. Es ersetzt herkömmliche Antikörperverdünnungsmittel durch Lösung 1, die zur Verdünnung der Primärantikörper verwendet wird, und durch Lösung 2, die zur Verdünnung der Sekundärantikörper verwendet wird. Es sind keine weiteren Schritte oder Materialien und keine längere Testzeit erforderlich.
Erhöht das Signal: Minimiert den Hintergrund, was zu einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis führt
Vielseitig: Kann mit Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen verwendet werden und ist mit chemilumineszierenden oder kolorimetrischen Detektionssystemen kompatibel
Praktisch: gebrauchsfertiges Format, keine Verdünnung notwendig
SignalBoost verstärkt die Antigen-Antikörper-Reaktionen und liefert Signale, die um ein Vielfaches bis zu mehreren Zehnfachen höher sind als die, die mit herkömmlichen Methoden gewonnen werden. Es wurde nachgewiesen, dass die Verstärkung bei relativ inaktiven Antikörpern besonders ausgeprägt ist. Zusammensetzungen, die für primäre bzw. sekundäre Antikörper optimiert sind, minimieren den Hintergrund und ergeben hohe Signal-Rausch-Verhältnisse. Es kann für verschiedene Assays, die Antigen-Antikörper-Reaktionen beinhalten, verwendet werden, z. B. Immunblotting, Dot-Blotting und ELISA. Die Komponenten beeinflussen die Aktivität der zur Markierung verwendeten Enzyme (Peroxidase, alkalische Phosphatase etc.) nicht, so dass sie in Assays mit beliebigen dieser Enzyme verwendet werden können. Es kann auch zur Detektion von Fluoreszenz und Färbung verwendet werden. Der Einfachheit halber wird SignalBoost in einer gebrauchsfertigen Form geliefert, ist in einer für die Anwendung geeigneten Konzentration und muss nicht verdünnt werden. Verdünnen Sie die Antikörper einfach mit diesem Produkt anstatt mit herkömmlichen Verdünnungsmitteln. Die für den Assay erforderliche Zeit wird dadurch nicht verlängert.
Biochem/physiol Actions
Die SignalBoost-Immunreaktionsverstärker-Lösung ist ein reaktives Reagenz zur Verwendung in Immunassays und wurde entwickelt, um die Probleme der geringen Sensitivität und des hohen Hintergrunds zu lösen, die häufig bei Verfahren wie Immunblotting und ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) auftreten. Sie kann bei einer Reihe von Immunassays verwendet werden.
Physical form
Format: Flüssigkeit, Antikörper-Verdünnungsmittel
Preparation Note
Bei Empfang den gesamten Inhalt des Kits bei 4 °C lagern. Vor Licht schützen. Nach erstmaligem Gebrauch ist dieses Produkt bei 4 °C bis zu einem Jahr stabil.
Other Notes
Lösung 1 für Primärantikörper, Lösung 2 für Sekundärantikörper und ein Anwenderprotokoll.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WBSH0500SEQXESE100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 1600 cm2, sufficient for 20 miniblot(s)
usage
-
usage
-
usage
sufficient for ≥100 slides staining and fixing
detection method
colorimetric
detection method
chemiluminescent
detection method
-
detection method
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
There’s so much room for experimental variability in traditional immunodetection workflows. For your peace of mind – and ours – we designed the SNAP i.d.® 2.0 system to streamline your Western blot and immunohistochemistry experiments. The concept is simple: a vacuum-driven flow of blocking, antibody, and washing solutions reduces slide and membrane handling. That means a lot less shaking, dipping, pouring and waiting. And now you can process multiple blots and slides in parallel, so it’s easy to apply consistent conditions across experiments.
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Antibody reuse for Western blotting is a common practice for many researchers. While many antibodies lose potency with time or degrade even faster due to improper storage conditions, it is important to recognize the potential value of recovering the primary antibody for possible reuse in some experiments. The SNAP i.d.® 2.0 system is not only able to reduce the immunodetection processing time, but its flexibility lets you combine conditions used in the standard immunodetection protocol and also allows the collection of antibody for future reuse. Here, we compare the antibody recovery and reuse in the standard immunodetection protocol with the antibody recovery and reuse in SNAP i.d.® system using the extended protocol and the original SNAP i.d.® protocol.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Victoria M McLeod et al.
British journal of pharmacology, 176(13), 2111-2130 (2019-03-09)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease typically more common in males, implicating androgens in progression of both patients and mouse models. Androgen effects are mediated by androgen receptor which is highly expressed in spinal motor neurons and
Jidong Zhan et al.
Oncology reports, 43(4), 1267-1277 (2020-04-24)
Long non‑coding RNAs (lncRNAs) are involved in colorectal cancer (CRC) progression, however the mechanisms remain largely unknown. The present study aimed to reveal the role and possible molecular mechanisms of a new LNCRNA, LINC00858, in CRC. LINC00858 was increased in
Rui Jin et al.
PloS one, 8(1), e52909-e52909 (2013-01-16)
In addition to manipulating cellular homeostasis and survivability, autophagy also plays a crucial role in numerous viral infections. In this study, we discover that Japanese encephalitis virus (JEV) infection results in the accumulation of microtubule-associated protein 1 light chain 3-II
Global Trade Item Number
SKUGTIN
407207-1KIT07790788050023