Fortfahren mit
SEQXE
SeqPlex DNA-Amplifikationskit
For use with high throughput sequencing technologies, Whole Genome Amplification kit designed to facilitate Next Gen Sequencing.
Synonym(e):
GGA-Kit, Kit für Gesamtgenom-Amplifikation, SeqPlex Enhanced DNA-Amplifikationskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
50 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.470,00
500 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 11.070,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41121800
€ 359,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das SeqPlex Enhanced DNA-Amplifikations-Kit für die Amplifikation des Gesamtgenoms (GGA) wurde entwickelt, um das Next Generation Sequencing (NGS) von extrem geringen Mengen oder von zersetzter / stark fragmentierter DNA zu erleichtern. Die Ausbeuten von Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) oder Formalin-fixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE) Gewebeproben sind oft nicht ausreichend, um erfolgreich eine Bibliothek für Next Generation Sequencing zu erstellen. Mit dem SeqPlex-Kit können derartige und andere Proben mit geringen Mengen oder stark fragmentierter DNA für NGS-Arbeitsabläufe vorab amplifiziert werden. Dieses Kit ist eine Erweiterung der GGA-Produktlinie und wurde für die Integration in die Illumina®-, SOLiD- oder 454-Sequenzierungsabläufen entwickelt.
Application
Das SeqPlex DNA-Amplifikations-Kit wird zur Amplifikation des Gesamtgenoms verwendet.
Features and Benefits
  • Zufällige Primer-Technologie amplifiziert fragmentierte DNA wie ChIP oder FFPE
  • Ermöglicht die Sequenzierung von nur 100 pg ChIP-DNA
  • Verbesserte Primer für eine Abdeckung des Gesamtgenoms, minimale Sequenzverzerrung, Primer-Entfernung und eine ideale Amplikongröße für Next Generation Sequencing
  • Kompatibel mit Illumina®- SOLiD- oder 454-Bibliotheksvorbereitung für Next Generation Sequencing
Other Notes
SEQXE-500RXN wird nach Bedarf hergestellt. Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen unter [email protected] mit dem technischen Kundendienst Verbindung.
Legal Information
Illumina is a registered trademark of Illumina, Inc.
SOLiD is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SeqPlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SEQRWGA2WGA4
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
dilution
(WGA)
dilution
(WTA)
dilution
(WGA)
dilution
(WGA)
input
purified DNA
input
purified RNA
input
purified DNA
input
purified DNA
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Water, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
    SDB
  • Library Preparation Buffer
    SDB
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)