Fortfahren mit
4060
Inosin
A metabolite of adenosine that acts as a potent coronary vasodilator. Exhibits a positive inotropic action on heart muscle and can antagonize the ouabain-induced arrhythmias.
Synonym(e):
Inosin, Hypoxanthin-Ribosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.23
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (by assay)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
15-25°C
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
RTECS - NM7460000
Merck USA index - 14, 4975
assay
≥99% (by assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]2(c3nc[nH][c](c3nc2)=O)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)
InChI key
UGQMRVRMYYASKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Adenosin-Metabolit, der als starker koronarer Vasodilator fungiert. Weist eine positive inotrope Wirkung auf den Herzmuskel auf und kann Ouabain-induzierte Arrhythmien antagonisieren.
Korreliert gut mit der myokardialen Kontraktilität.
Other Notes
Aviado, D.M. 1983. J. Pharmacol. 14 (suppl. 3), 47.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I4125PHR2412119140
Inosine A metabolite of adenosine that acts as a potent coronary vasodilator. Exhibits a positive inotropic action on heart muscle and can antagonize the ouabain-induced arrhythmias.
Millipore
4060
Inosine
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥99% (by assay)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 50 mM
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aiqun Lin et al.
The Journal of antibiotics, 61(4), 245-249 (2008-05-27)
Two new compounds, 4-(hydroxymethyl)-5-hydroxy-2H-pyran-2-one (1) and (5-hydroxy-2-oxo-2H-pyran-4-yl) methyl acetate (2), have been isolated from a marine-derived fungus Aspergillus flavus. Their structures were determined by spectroscopic data. Compound 1 induced the production of cAMP on GPR12 transfected CHO and HEK293 cells
Laureline Février et al.
Journal of environmental radioactivity, 235-236, 106645-106645 (2021-05-22)
Actinide-based mineral phases occurring in contaminated soils can be solubilized by organic chelators excreted by plants, such as citrate. Herein, the efficiency of citrate towards U and Pu extraction is compared to that of siderophores, whose primary function is the
Heejung Yang et al.
Planta medica, 79(1), 78-82 (2012-11-17)
Bioassay-guided fractionation of an 80% methanolic extract of Salix pseudo-lasiogyne twigs has resulted in the isolation of two new compounds (1-2) along with ten known ones (3-12). The new compounds were determined to be 3'-O-acetylsalicin (1) and 2',6'-O-acetylsalicortin (2) by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N6875-5G04061835506507
4060-50GM04055977188523