119140
NECA
≥99% (HPLC), solid, adenosine receptor agonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Adenosine Receptor Agonist, NECA, (2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-N-ethyl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-carboxamide
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Adenosine Receptor Agonist, NECA,
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
14 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mM
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12?/m0/s1
InChIKey
JADDQZYHOWSFJD-QQIVLSGASA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
de Zwart, M., et al. 1998. Nucleosides Nucleotides.17, 969.
Phillis, J. et al. 1986, Pharm. Biochem. Behavior.24, 263
Durcan, M. J., et al. 1989. Pharmacol Biochem Behav.32, 487.
Bacher, S., et al. 1982. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.329, 67.
Cusack, N., et al. 1981. Br J Pharm.72, 443.
Londos, C., et al. 1980. Proc Natl Acad Sci.77, 2551.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable