Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.23
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-390-4
Beilstein/REAXYS Number:
624896
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99% (HPLC)
mp
222-226 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
General description
Inosin ist ein nichtkanonisches Nukleotid, das vor allem als Monophosphat vorliegt. Es hat die Fähigkeit zur Basenpaarung mit Desoxythymidine, Desoxyadenosin und Desoxyguanosin. Der Einbau von Inosin anstelle von Guanin verändert die Translation. Inosin hat antioxidative, antiinflammatorische und neuroprotektive Eigenschaften. Inosin wird auch zur therapeutischen Ergänzung bei Nervenverletzungen, Entzündung und oxidativem Stress verschrieben. Es moduliert biologische Prozesse mithilfe von Adenosinrezeptoren. Es verstärkt mithilfe von Adenosinrezeptoren den Neuriten-Auswuchs bei depressiven Störungen. Inosin wird auch bei Infektionen zur Behandlung von Sepsis verwendet.
Application
Inosin wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
- als Medienzusatz in Nukleotid-Rescue-Experimenten in Pankreaskarzinom-Zelllinien
- als Komponente in holidischem (synthetischem) Medium und in einem Vorliebentest mit zwei Wahlmöglichkeiten an Larven
- als Referenzstandard bei der Massenspektroskopie
Biochem/physiol Actions
Inosine is a potent stimulator of nerve growth factor (NGF) induced neurite outgrowth. The elevated levels of inosine in brain following injury are associated with the increased expression proteins related to axonal regeneration and growth. Mice given inosine demonstrated enhanced recovery of fine motor control following ischemic brain damage.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?