Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
Application
Barriere für die Immunfärbung
Paraffinschnitte
Preparation Note
Other Notes
Methode für Paraffinschnitte:
Deparaffinisieren und rehydrieren Sie den Gewebeschnitt wie bei der normalen Vorgehensweise. Für optimale Haftung trocknen Sie den Bereich um den Gewebeschnitt mit einem Papiertuch und kreisen Sie den Gewebeschnitt mit dem ImmunoPen ein. Lassen Sie die Umrandung ca. 1 bis 2 Minuten bei Raumtemperatur trocknen und legen Sie den Objektträger anschließend wieder in Wasser oder Puffer. Wenn eine Trypsinisierung oder ein proteolytischer Verdau erforderlich ist, tragen Sie die ImmunoPen Barriere erst nach Abschluss des Verdaus auf.
Methode für Gefrierschnitte:
Tragen Sie den ImmunoPen Kreis erst auf, nachdem die Objektträger mit Xylen/Ethanol gereinigt oder mit Eggalbumin, Glycerin oder Poly-L-Lysin beschichtet wurden. Tragen Sie den Kreis vor der Fixierung bzw. vor dem ersten Eintauchen in Wasser oder Puffer auf. Wenn der Objektträger m hydrophil behandelt wird, diesen 20 s in Salzsäure (0,1 N) legen und anschließend mit Wasser abwaschen.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
106-94-5 + 8032-32-4 + 106-99-0
106-94-5
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 402176-1EA-M | 07790788054199 |
| 402176-1EA | 07790788054199 |