Fortfahren mit
400011
Caspase-1-Inhibitor I, zellpermeabel
The Caspase-1 Inhibitor I, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-1-Inhibitor I, zellpermeabel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C97H160N20O24
Molekulargewicht:
1990.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 292,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
1 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler Inhibitor von Caspase-1 (ICE; Interleukin-1β; Converting Enzyme) Caspase-4 und Caspase-5). Die C-terminale YVAD-CHO-Sequenz dieses Peptids ist ein hochspezifischer, starker und reversibler Caspase-1-Inhibitor (Ki = 1 nM). Die N-terminale Sequenz (Aminosäurenreste 1–16) entspricht der hydrophoben Region (h-region) des Signalpeptids des Kaposi-Fibroblasten-Wachstumsfaktors (K-FGF) und sorgt für die Zellpermeabilität des Peptids.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Caspase-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Lin, Y.-Z., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 5305.
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 14255.
Reiter, L.A. 1994. Int. J. Pept. Protein Res.43, 87.
Thornberry, N.A., et al. 1994. Biochemistry33, 3934.
Thornberry, N.A., et al. 1994. MethodsEnzymol. 244, 615.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature 356, 768.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
218773218776218767
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C C Teixeira et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 281(3), C833-C839 (2001-08-15)
An elevation in inorganic phosphate (P(i)) concentration activates epiphyseal chondrocyte apoptosis. To determine the mechanism of apoptosis, tibial chondrocytes were treated with P(i), and nitrate/nitrite (NO/NO) levels were determined. P(i) induced a threefold increase in the NO/NO concentration; inhibitors of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
400011-1MG04055977212624