Fortfahren mit
218773
Caspase-8-Inhibitor I, zellpermeabel
The Caspase 8 Inhibitor I, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-8. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-8-Inhibitor I, zellpermeabel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C95H162N20O26
Molekulargewicht:
2000.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 292,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter, zellpermeabler und reversibler Inhibitor von Caspase-8 und Granzym B. Die N-terminale Sequenz (Aminosäuren 1–16) entspricht der hydrophoben Region des Signalpeptids von Kaposi-Fibroblastenwachstumsfaktor und verleiht dem Peptid Zellpermeabilität.
Potenter, zellpermeabler und reversibler Inhibitor von Caspase-8 und Granzym B.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Caspase-8
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Ile-Glu-Thr-Asp-CHO
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Hamada, E., et al. 1990. J. Hepatol. 30, 807.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
218776218767400011
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c