Merck
218776
Caspase-9-Inhibitor II, zellpermeabel
The Caspase-9 Inhibitor II, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-9-Inhibitor II, zellpermeabel, LEHD-CHO, zellpermeabel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C97H162N22O25
Molekulargewicht:
2036.46
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter, zellpermeabler und reversibler Inhibitor von Caspase-9.
Ein potenter, zellpermeabler und reversibler Inhibitor von Caspase-9. Kann auch Caspase-4 und Caspase-5 hemmen. Die N-terminale Sequenz (Aminosäuren 1–16) entspricht der hydrophoben Region des Signalpeptids von Kaposi-Fibroblastenwachstumsfaktor und verleiht dem Peptid Zellpermeabilität.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Leu-Glu-His-Asp-CHO
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c