Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.4%
form
crystalline powder
reaction suitability
reagent type: reductant
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5%
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
General description
A (0,02 M in Wasser): ≤;0,05 AU
Gehalt (-SH-Gehalt) : ≥;99,4 %
DNAse: nicht nachweisbar
Infrarotspektrum: Entspricht dem Standard
Trocknungsverlust: ≤;0,5 %
Schmelzpunkt: 39–43 °;C
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Löslichkeit (5 %, Wasser): entspricht
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Application
- Oxidative potential of particulate matter and its association to respiratory health endpoints in high-altitude cities in Bolivia: Diese Forschungsarbeit untersucht das oxidative Potenzial von Feinstaub und seine Auswirkungen auf die Gesundheit der Atemwege in bolivianischen Hochgebirgsstädten. DTT (Dithiothreitol) wird als Reduktionsmittel verwendet, um das Oxidationspotenzial von Feinstaub zu messen, was Einblicke in seine gesundheitlichen Auswirkungen und Leitlinien für die Umweltpolitik liefert (Borlaza-Lacoste et al., 2024).
- Protein purification via consecutive histidine-polyphosphate interaction: In dieser Studie wird eine innovative Methode zur Proteinaufreinigung mit DTT untersucht, um reduzierende Bedingungen aufrechtzuerhalten, die für die Erhaltung von Proteinstrukturen unerlässlich sind. Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle von DDT bei der Verbesserung der Effizienz und Ausbeute von Proteinaufreinigungsprozessen, was für die biochemische Forschung und industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Zhou et al., 2024).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.4% | assay 97% (Ellman′s reagent) | assay ≥98% (HPLC), ≥99% (titration) | assay ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration) |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 5% | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c