Fortfahren mit
382175-M
Histone Deacetylase Inhibitor VIII
The Histone Deacetylase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 1045792-66-2, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Histone Deacetylase Inhibitor VIII, N-(4-(3-(((7-Hydroxyamino-7-oxoheptyl)amino)carbonyl)-5-isoxazolyl)phenyl)-1,1-dimethylethylester, carbamic acid, HDAC Inhibitor VIII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige to light brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(O)C(=O)CCCCCCNC(=O)c1n[o]c(c1)c2ccc(cc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H30N4O6/c1-22(2,3)31-21(29)24-16-11-9-15(10-12-16)18-14-17(26-32-18)20(28)23-13-7-5-4-6-8-19(27)25-30/h9-12,14,30H,4-8,13H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,27)
InChI key
WWGBHDIHIVGYLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, active site Zn2+-targeting phenylisoxazolo-hydroxamate that acts a potent and highly selective HDAC6 inhibitor (IC50 = 0.002, 0.42, 90.7, 252, 271 and 6851 nM against HDAC-6, -3, -10, -2, -1 and -8, respectively). Shown to be more potent than SAHA in inhibiting the proliferation of a panel of pancreatic cancer cell lines (IC50<1.0 µM).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Kozikowski, A.P., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 4370.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.005115.09703382172
form
solid
form
oil
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
382175-1MG04055977212808