Fortfahren mit
375054
Heparin, Darmschleimhaut vom Schwein, Biotin-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.79
UNSPSC Code:
12352201
Form:
solid
Biological source:
Porcine intestinal mucosa
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Biotinyliertes Heparin mit 5–8 mol-% Biotin. Die Biotinbindung erfolgt durch einen 12-atomigen Spacerarm mit spaltbarer Disulfidgruppe. Molekulare Masse 15.000 (druchschn.)
Other Notes
Pankhurst, G.J., et al. 1998. Biochemistry 37, 4823.
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H32813750952106
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine
biological source
-
biological source
Porcine intestinal mucosa
form
solid
form
powder
form
lyophilized
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: soluble 50 g/L, acetone: insoluble, alcohol: insoluble, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
375054-10MG04055977190700