Fortfahren mit
375095
Heparin, Natriumsalz, Darmschleimhaut vom Schwein
Synonym(e):
Heparin, Natriumsalz, Darmschleimhaut vom Schwein, HEP, Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
500 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 4653
Quality Level
form
lyophilized
specific activity
≥180 USP units/mg dry wt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChI key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
General description
Frei von Konservierungsstoffen, nicht steril. Stark sulfatiertes rechtsdrehendes Mucopolysaccharid mit spezifischen gerinnungshemmenden Eigenschaften. Hemmt die durch IP3 aktivierte Freisetzung von Ca2+-Kanälen aus dem endoplasmatischen Retikulum. Aktiviert Berichten zufolge den Ryanodinrezeptor. Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten. MW: 15.000±; 2.000.
MW: 15.000±;2.000
Other Notes
Seuwen, K., and Boddeke, H.G. 1995. Br. J. Pharmacol.114, 1613.
Ehrlich, B.E., et al. 1994. Trends Pharmacol. Sci.15,145.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3393H4784H0200000
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
form
lyophilized
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enrique Gómez et al.
Journal of proteome research, 19(3), 1169-1182 (2020-01-25)
Metabolomics may identify biomarkers in blood that differentiate pregnant from open embryo recipients. Fresh and vitrified/warmed, in vitro-produced embryos were transferred to Holstein recipients (discovery group). Recipient blood plasma collected on Day-0 (estrus) and Day-7 (before embryo transfer) were analyzed
Junxin Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 29(11), 3768-3775 (2018-10-04)
We recently reported a real-time method to measure heparin in human whole blood based on the photoacoustic change of methylene blue (MB). Intriguingly, the MB behaved unlike other "turn on" photoacoustic probes-the absorbance decreased as the photoacoustic signal increased. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
375095-100KU07790788049706
375095-500KU07790788049713
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I plan to use heparin in Neurobasal medium for culturing GBM cells. Literature suggests 2 µg/mL, but I need the units/mL for the final concentration. Could you provide guidance on the correct units/mL for heparin?
    1 answer
    1. Product 375095 is assayed for activity on a batch to batch basis with a specification for this product ≥160 USP units/mg dry weight. The reported activity value for this product will be found on the certificate of analysis for a given lot. It is unclear as to what activity corresponds to the provided concentration that was indicated and only the authors of the literature citation would know. Certain research articles do provide information on the activity of heparin to supplement neurobasal medium (NBM). Please see the article below which states NBM can be supplemented with 100 U/uL heparin. This decision will be at the discretion of the end user.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666166723004884
      Helpful?
  2. What should be the storage temperature after 100 000 units of heparin salt is dissolved in 100 mL of PBS 1x
    1 answer
    1. Sterile filtered heparin solutions remain stable for up to 2 years when stored at 2-8 °C, provided th. Autoclaving and freezing heparin solutions are not recommended. Please see the link below to review additional information available in the datasheet for similar product H3393:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/112/608/h3393pis.pdf