Fortfahren mit
374807
Hämocyanin, Napfschnecke, Megathura crenulata, BES/Mg2+-Puffer
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, BES/Mg2+ buffer, CAS 9013-72-3, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used in the production of antibodies.
Synonym(e):
Hämocyanin, Napfschnecke, Megathura crenulata, BES/Mg2+-Puffer, KLH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 396,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
MDL number:
€ 396,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Megathura crenulata
Quality Level
assay
≥90% (size exclusion chromatography)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
color
clear blue-gray
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH) ist ein großes O2-transportierendes Metalloprotein mit mehreren Untereinheiten. Es wird aus einer Meeresschneckenspezies, der Megathura crenulate isoliert.[1]
Biochem/physiol Actions
Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH) hat immunstimulierende Eigenschaften und stimuliert sowohl zellvermittelte als auch humorale Reaktionen in Tieren und Menschen.[1] Es dient als Adjuvans für Impfstoffe[1] und ermöglicht die Proteinkonjugation. Des Weiteren wirkt KLH als Trägerprotein für die Produktion von Antikörpern sowie Haptene, wie Peptide und Oligosaccharide. Wird auch für die Behandlung von Blasenkrebs verwendet.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 10 mM MgSO₄;, 5 mM BES-Puffer, 0,9 % NaCl, pH 6,5. Sterilfiltriert.
Preparation Note
(KLH ist ein extrem großer Proteinkomplex, der dazu neigt, zu aggregieren und in Lösungen auszufällen.) Verwenden Sie zum Verdünnen von KLH einen Puffer und halten Sie die Magnesium-Konzentration bei ≥10 mM. KLH-Lösungen bei 4 °C lagern. NICHT einfrieren, verwirbeln oder schütteln, um das KLH zu lösen. Einfrieren oder Schütteln des KLH führt zu Proteinaggregation und -Ausfällung.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
374813H8283H7017
assay
≥90% (size exclusion chromatography)
assay
≥95% (size exclusion chromatography)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
PBS solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
-
color
clear blue-gray
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erik H J G Aarntzen et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 61(11), 2003-2011 (2012-04-25)
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) attracts biomedical interest because of its remarkable immunostimulatory properties. Currently, KLH is used as vaccine adjuvant, carrier protein for haptens and as local treatment for bladder cancer. Since a quantitative human anti-KLH assay is lacking, it
Evaluation of human antibody responses to keyhole limpet hemocyanin on a carbohydrate microarray
Oyelaran O and Gildersleeve JC, et al.
4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, 285-294 (2010)
Oyindasola Oyelaran et al.
Proteomics. Clinical applications, 4(3), 285-294 (2010-12-08)
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) is used as a vaccine adjuvant, as a carrier protein for small haptens, and as a treatment for bladder cancer. Immunization with KLH produces antibodies to tumor-associated carbohydrate antigens (TACAs) in animals, and these antibodies have
Global Trade Item Number
SKUGTIN
374807-250MG04055977191264