Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 257,00 |
5 x 20 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 465,00 |
Über diesen Artikel
Form:
powder
Biological source:
Megathura crenulata
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Megathura crenulata
Quality Segment
form
powder
packaging
vial of KLH (KLH is present by weight at approximately 1 part KLH to 5 parts total solid.)
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Hämocyanin ist ein Kupferprotein mit hohem Molekulargewicht und enthält Glycoprotein. Es bewirkt eine reversierbare Bindung von Sauerstoff und bildet das extrazelluläre Atmungsprotein von Weichtieren Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH) wird aus dem Hämolymph der Megathura crenulata gefiltert, die auch als Große Kalifornische Schlüssellochschnecke bezeichnet wird. Ihr natürlicher Lebensraum erstreckt sich von den Küsten Südkaliforniens bis nach Mexiko.[1]
Hämocyanine der Schnecken (Gastropoda) sind massive Glycoproteine (4 bis 8 MDa) mit einer komplexen Anordnung von 10 Untereinheiten, die sich in Hohlzylindern mit 35 nm Durchmesser selbst assemblieren.[1]
Application
Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH) ist ein starkes, bekanntes Immunstimulans, das experimentell beim Tier und Menschen zum Einsatz kommt. Es wird als Hapten-Trägerprotein verwendet, um das Antigen-spezifische T-Zell-Priming zu verbessern und es ist bekannt, dass es die CD4+ T-Zell-Reaktion stimuliert.[1] Hämocyanine stimulieren Th1-Reaktionen ohne bekannte Nebenwirkungen, weshalb sie sich ideal für die langzeitige kontinuierliche Krebsbehandlung eignen.[2]
Physical form
Lyophilisiert mit Stabilisierungspuffer
Preparation Note
Mit entionisiertem Wasser auf eine KLH-Konzentration von 10 mg/ml rekonstituieren, um eine opaleszente Lösung in 31 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,4, herzustellen, die 0,46 M NaCl, 2 % PVP und 41 mM Saccharose enthält.
Die rekonstituierte Proteinlösung kann bei −20 °C bis zu 2 Monate aufbewahrt werden.
Die rekonstituierte Proteinlösung kann bei −20 °C bis zu 2 Monate aufbewahrt werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) bioconjugation: suitable |
| biological source Megathura crenulata | biological source Megathura crenulata | biological source - | biological source Concholepas sp. (Concholepas concholepas ) |
| form powder | form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämocyanin aus Megathura crenulata (Napfschnecke)
wgk
WGK 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?